Learn More
Tenak™ Blood Bag Envelope
Blood bag envelopes suitable for use with standard bloodbags.
162.00€
Spécification
Matériau | Carton |
---|---|
Couleur de bouchon | Blanc |
Hauteur (métrique) | 17 mm |
Type d’étiquette | Zone de texte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12457110
|
Tenak™
TE40110 |
500 mL |
162.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12467110
|
Tenak™
TE40112 |
750 mL |
162.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Envelope for blood bag
- 17 mm thick
- Arctice picture on one side
- Made of lacquered cardboard
Spécification
Carton | |
Blanc | |
17 mm | |
Zone de texte |