Learn More
Tenak™ Blood Bag Envelope
Blood bag envelopes suitable for use with standard bloodbags.
Marque: Tenak™ TE40110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Enveloppe pour poche de sang
- Épaisseur : 17 mm
- Image Arctice sur un côté
- En carton laqué
Spécification
Carton | |
Blanc | |
50/boîte ; 135 x 235 mm (L x l) |
500 mL | |
17 mm | |
Zone de texte |