Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées en verre borosilicaté BLAUBRAND™
Comprend une base hexagonale en verre pour une grande stabilité. Bec verseur facilitant le versement sans éclaboussures.
31.05€ - 97.60€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Étalonnage | Pour contenir |
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788, USP |
Class | A |
Type | Bouteille graduée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15260908
|
BRAND™
32862 |
1000 ml |
97.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15230908
|
BRAND™
32838 |
100 ml |
49.80€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15290898
|
BRAND™
32808 |
10 ml |
31.05€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15210908
|
BRAND™
32828 |
50 ml |
45.90€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15287289
|
BRAND™
32805 |
5 ml |
32.04€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Éprouvette graduée avec bec verseur et base hexagonale en verre
- Verre borosilicaté (Boro 3.3) selon DIN EN ISO 4788
- Classe A, marquage DE-M
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Graduations imprimées en bleu
- Comprend un certificat de lot USP
- Certificat individuel USP également disponible sur demande
Spécification
Hexagonale | |
DIN EN ISO 4788, USP | |
Bouteille graduée | |
Rond | |
Certificat de lot USP |
Pour contenir | |
A | |
Bleu | |
Verre borosilicaté | |
Marquage DE-M |