Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées en verre borosilicaté BLAUBRAND™
Comprend une base hexagonale en verre pour une grande stabilité. Bec verseur facilitant le versement sans éclaboussures.
Marque: BRAND™ 32805
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Éprouvette graduée avec bec verseur et base hexagonale en verre
- Verre borosilicaté (Boro 3.3) selon DIN EN ISO 4788
- Classe A, marquage DE-M
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Graduations imprimées en bleu
- Comprend un certificat de lot USP
- Certificat individuel USP également disponible sur demande
Spécification
Hexagonale | |
Bleu | |
DIN EN ISO 4788, USP | |
115 mm | |
Bouteille graduée | |
5 ml | |
Marquage DE-M | |
plusmn;0,05 ml |
Pour contenir | |
Rond | |
A | |
±0,05 ml | |
Verre borosilicaté | |
Certificat de lot USP | |
0,1 mL |