Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A BLAUBRAND™ avec bouchon en polypropylène et certificat
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. Le marquage DE-M sur le col permet un contrôle rapide et précis du volume. Bouchon en polypropylène inclus. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
48.80€ - 173.00€
Spécification
Étalonnage | Étalonné pour contenir |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
Matériau du bouchon | PP |
Couleur | Transparent |
Description | Marquage DE-M |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15805542
|
BRAND™
937243 |
10 ml | 10/19 |
48.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15825542
|
BRAND™
937246 |
20 ml | 10/19 |
51.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15815542
|
BRAND™
937245 |
20 ml | 12/21 |
52.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15835542
|
BRAND™
937247 |
25 ml | 10/19 |
51.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15895542
|
BRAND™
937290 |
50 ml | 14/23 |
54.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15845542
|
BRAND™
937250 |
200 ml | 14/23 |
56.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15521291
|
BRAND™
937252 |
500 ml | 19/26 |
60.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15855542
|
BRAND™
937253 |
1000 ml | 24/29 |
78.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15865542
|
BRAND™
937254 |
2000 ml | 29/32 |
98.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15894968
|
BRAND™
937238 |
5 ml | 10/19 |
51.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12304723
|
BRAND™
937255 |
5 l | 34/35 |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Livrées avec un certificat de conformité individuel
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Le marquage DE-M permet un contrôle rapide et précis du volume
- Bouchon en polypropylène inclus
Spécification
Étalonné pour contenir | |
PP | |
Marquage DE-M | |
Oui | |
Bouchon |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
A |