Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A BLAUBRAND™ avec bouchon en polypropylène et certificat
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. Le marquage DE-M sur le col permet un contrôle rapide et précis du volume. Bouchon en polypropylène inclus. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque: BRAND™ 937254
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Livrées avec un certificat de conformité individuel
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Le marquage DE-M permet un contrôle rapide et précis du volume
- Bouchon en polypropylène inclus
Spécification
Étalonné pour contenir | |
PP | |
Marquage DE-M | |
Verre borosilicaté | |
Étroit | |
Oui | |
Bouchon |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
2000 ml | |
± 0,6 ml | |
1/boîte | |
A | |
29/32 |