Learn More
Brand™ Pipettes à poire USP Blaubrand™ AR-GLAS™
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire USP BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ sont conformes aux normes ISO DIN EN 648. Classe AS et étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex) avec une durée d’attente de 5 secondes. Comprend un marquage DE-M à un trait et un certificat de lot USP. Certificat individuel USP disponible sur demande.
68.10€ - 73.85€
Spécification
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, certificat de lot USP |
Classe | AS |
Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15278816
|
Brand™
30611 |
9 ml | Noir | 440 mm |
73.85€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15268816
|
Brand™
30610 |
8 ml | Bleu | 440 mm |
72.60€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15288816
|
Brand™
30614 |
20 ml | Jaune | 510 mm |
68.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Beschreibung
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 648.
- Marquage DE-M
- Classe AS
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. Délai de réponse : 5 secondes.
- Comprend un certificat de lot USP.
- Certificat individuel USP disponible sur demande.
Spezifikation
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui |
DIN EN ISO 648, certificat de lot USP | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Marquage DE-M à un trait |