Learn More
Brand™ Pipettes à poire USP Blaubrand™ AR-GLAS™
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire USP BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ sont conformes aux normes ISO DIN EN 648. Classe AS et étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex) avec une durée d’attente de 5 secondes. Comprend un marquage DE-M à un trait et un certificat de lot USP. Certificat individuel USP disponible sur demande.
Marque: Brand™ 30614
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 648.
- Marquage DE-M
- Classe AS
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. Délai de réponse : 5 secondes.
- Comprend un certificat de lot USP.
- Certificat individuel USP disponible sur demande.
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
plusmn; 0,03 ml | |
20 ml |
DIN EN ISO 648, certificat de lot USP | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Marquage DE-M à un trait | |
Jaune | |
510 mm |