Learn More
Oxyde de tungstène de bismuth, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
138.00€ - 514.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13595-87-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi2O12W3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1161.469 |
Numéro MDL | MFCD00046190 |
Clé InChI | DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bismuth tungstate, bismuth tungsten oxide, 2bi.3wo4, dibismuth 3+ ion tritungstate, dibismuth;dioxido dioxo tungsten, dibismuth 3+ tritungstate, bismuth tungsten oxide, powder,-200 mesh trace metals basis |
CID PubChem | 22234745 |
Nom IUPAC | dibismuth;dioxido(dioxo)tungstène |
SMILES | [O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[Bi+3].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041854.14 |
25 g |
138.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041854.22 |
100 g |
514.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acts as a visible-light driven photocatalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13595-87-4 | |
1161.469 | |
DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N | |
22234745 | |
[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[Bi+3].[Bi+3] |
Bi2O12W3 | |
MFCD00046190 | |
bismuth tungstate, bismuth tungsten oxide, 2bi.3wo4, dibismuth 3+ ion tritungstate, dibismuth;dioxido dioxo tungsten, dibismuth 3+ tritungstate, bismuth tungsten oxide, powder,-200 mesh trace metals basis | |
dibismuth;dioxido(dioxo)tungstène |
Spécification
Bismuth tungsten oxide | |
Poudre | |
Bi2O12W3 | |
bismuth tungstate, bismuth tungsten oxide, 2bi.3wo4, dibismuth 3+ ion tritungstate, dibismuth;dioxido dioxo tungsten, dibismuth 3+ tritungstate, bismuth tungsten oxide, powder,-200 mesh trace metals basis | |
DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth;dioxido(dioxo)tungstène | |
22234745 | |
99.9% |
13595-87-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00046190 | |
Insoluble in water. | |
[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[Bi+3].[Bi+3] | |
1161.469 | |
1161.48 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-033-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only