Learn More
Oxyde de tungstène de bismuth, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354817
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Acts as a visible-light driven photocatalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13595-87-4
Formule moléculaire Bi2O12W3
Poids moléculaire (g/mol) 1161.469
Numéro MDL MFCD00046190
Clé InChI DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth tungstate, bismuth tungsten oxide, 2bi.3wo4, dibismuth 3+ ion tritungstate, dibismuth;dioxido dioxo tungsten, dibismuth 3+ tritungstate, bismuth tungsten oxide, powder,-200 mesh trace metals basis
CID PubChem 22234745
Nom IUPAC dibismuth;dioxido(dioxo)tungstène
SMILES [O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth tungsten oxide
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 1161.48
Pourcentage de pureté 99.9%