Learn More
Sulfate de bismuth(III), 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
49.20€ - 77.40€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-68-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Bi2O12S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 706.13 |
Numéro MDL | MFCD00036140 |
Clé InChI | BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4 |
CID PubChem | 198144 |
Nom IUPAC | dibismuth ; trisulfate |
SMILES | [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15209876
|
Thermo Scientific Acros
453850250 |
25 g |
49.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15219876
|
Thermo Scientific Acros
453851000 |
100 g |
77.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-68-0 | |
706.13 | |
BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H | |
198144 | |
[Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Bi2O12S3 | |
MFCD00036140 | |
bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4 | |
dibismuth ; trisulfate |
Spécification
Bismuth(III) sulfate | |
7787-68-0 | |
Bi2O12S3 | |
MFCD00036140 | |
bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4 | |
[Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
706.13 | |
706.13 | |
Pures |
405.0°C | |
98.5% min | |
Bi2(SO4)3 | |
15,1286 | |
BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H | |
dibismuth ; trisulfate | |
198144 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-129-5
RUO – Research Use Only