Learn More
Sulfate de bismuth(III), 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bismuth(III) sulfate |
Point de fusion | 405.0°C |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min |
Formule linéaire | Bi2(SO4)3 |
Merck Index | 15,1286 |
Poids de la formule | 706.13 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Qualité | Pures |