Learn More
Isopropoxyde de bismuth(III), Thermo Scientific Chemicals
120.00€ - 598.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15049-67-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H21BiO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 386.244 |
Numéro MDL | MFCD00799065 |
Clé InChI | KNPRLIQQQKEOJN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bismuth iii isopropoxide, triisopropoxybismuthine, acmc-20all6, bismuth 3+ tripropan-2-olate, bismuth 3+ tris propan-2-olate |
CID PubChem | 22648700 |
Nom IUPAC | Bismuth ; propan-2-olate |
SMILES | CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Bi+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043938.03 |
1 g | |||||||
11314988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043938.06 |
5 g |
598.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Identifiants chimiques
15049-67-9 | |
386.244 | |
KNPRLIQQQKEOJN-UHFFFAOYSA-N | |
22648700 | |
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Bi+3] |
C9H21BiO3 | |
MFCD00799065 | |
bismuth iii isopropoxide, triisopropoxybismuthine, acmc-20all6, bismuth 3+ tripropan-2-olate, bismuth 3+ tris propan-2-olate | |
Bismuth ; propan-2-olate |
Spécification
Bismuth (III) isopropoxide | |
Gris | |
Bi[OCH(CH3)2]3 | |
UN3181 | |
bismuth iii isopropoxide, triisopropoxybismuthine, acmc-20all6, bismuth 3+ tripropan-2-olate, bismuth 3+ tris propan-2-olate | |
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Bi+3] | |
386.244 | |
386.24 |
15049-67-9 | |
C9H21BiO3 | |
MFCD00799065 | |
Moisture Sensitive | |
KNPRLIQQQKEOJN-UHFFFAOYSA-N | |
Bismuth ; propan-2-olate | |
22648700 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228-H315-H319-H335
Flammable solid.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P210-P280g-P305+P351+P338-P337+P313
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés sous Argon
- Bismuth(III) isopropoxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only