Learn More
Isopropoxyde de bismuth(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304988
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15049-67-9
Formule moléculaire C9H21BiO3
Poids moléculaire (g/mol) 386.244
Numéro MDL MFCD00799065
Clé InChI KNPRLIQQQKEOJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth iii isopropoxide, triisopropoxybismuthine, acmc-20all6, bismuth 3+ tripropan-2-olate, bismuth 3+ tris propan-2-olate
CID PubChem 22648700
Nom IUPAC Bismuth ; propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth (III) isopropoxide
Couleur Gris
Formule linéaire Bi[OCH(CH3)2]3
Quantité 1 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 386.24
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) isopropoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.