Learn More
Iodure de bismuth(III), ultra sec, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
67.50€ - 1038.17€
Identifiants chimiques
CAS 7787-64-6
Formule moléculaire BiI3
Poids moléculaire (g/mol) 589.69
Numéro MDL MFCD00010894
Clé InChI KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
CID PubChem 111042
Nom IUPAC Triiodure de bismuth(3+)
SMILES [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11393847
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035681.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11373847
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035681.06
5 g
243.21€
5g
11383847
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035681.14
25 g
1038.17€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Dans une ampoule sous argon
Spécification
Identifiants chimiques
7787-64-6
589.69
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
111042
[I-].[I-].[I-].[Bi+3]
BiI3
MFCD00010894
bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
Triiodure de bismuth(3+)
Spécification
∼500°C
408°C
7787-64-6
(Base des métaux)
MFCD00010894
14,1269
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Triiodure de bismuth(3+)
111042
99.998%
Ampoule
5.778g/mL
Bismuth(III) iodide
Ultra dry
Granulés
BiI3
UN3260
bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
[I-].[I-].[I-].[Bi+3]
589.69
589.69
Acidic
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA
missing translation for 'storageNote' :
  • Dans une ampoule sous argon
Identifiant produit
  • Bismuth(III) iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .