Learn More
Iodure de bismuth(III), ultra sec, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383847
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-64-6
Formule moléculaire BiI3
Poids moléculaire (g/mol) 589.69
Numéro MDL MFCD00010894
Clé InChI KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
CID PubChem 111042
Nom IUPAC Triiodure de bismuth(3+)
SMILES [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Spécification
Point d’ébullition ∼500°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) iodide
Point de fusion 408°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Granulés
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,1269
Poids de la formule 589.69
Pourcentage de pureté 99.998%
Odeur Acidic
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.778 g/mL