Learn More
Fluorure de bismuth(III), anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Fabrication de bismuth pentafluoride
50.40€ - 499.00€
Chemical Identifiers
CAS | 7787-61-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BiF3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.976 |
Numéro MDL | MFCD00010893 |
Clé InChI | BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f |
CID PubChem | 82233 |
Nom IUPAC | Trifluorobismuthane |
SMILES | F[Bi](F)F |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11372168
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013075.14 |
25 g |
50.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392168
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013075.22 |
100 g |
135.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11382168
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013075.36 |
500 g |
499.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in the manufacturing of bismuth pentafluoride. Bismuth(III) fluoride is an attractive reagent and catalyst in organic synthesis owing to its low cost, and ease of handling. It is also used in polarography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7787-61-3 | |
265.976 | |
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K | |
82233 | |
F[Bi](F)F |
BiF3 | |
MFCD00010893 | |
bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f | |
Trifluorobismuthane |
Specifications
Bismuth(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Poudre | |
MFCD00010893 | |
14,1265 | |
Insoluble in water; Soluble in HF. | |
F[Bi](F)F | |
265.976 | |
265.98 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
727°C | |
7787-61-3 | |
BiF3 | |
UN3260 | |
bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f | |
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K | |
Trifluorobismuthane | |
82233 | |
99% | |
1.74 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H319
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque une grave irritation oculaire.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-124-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth(III) fluoride, anhydrous
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only