Learn More
Fluorure de bismuth(III), anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372168
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Fabrication de bismuth pentafluoride
It is used in the manufacturing of bismuth pentafluoride. Bismuth(III) fluoride is an attractive reagent and catalyst in organic synthesis owing to its low cost, and ease of handling. It is also used in polarography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-61-3
Formule moléculaire BiF3
Poids moléculaire (g/mol) 265.976
Numéro MDL MFCD00010893
Clé InChI BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f
CID PubChem 82233
Nom IUPAC Trifluorobismuthane
SMILES F[Bi](F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) fluoride
Point de fusion 727°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,1265
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in HF.
Poids de la formule 265.98
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.74
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) fluoride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .