Learn More
Oxyde de chlorure de bismuth(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
99.30€ - 249.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-59-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BiClHO |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.437 |
Numéro MDL | MFCD00010895 |
Clé InChI | BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid |
CID PubChem | 6328152 |
Nom IUPAC | oxobismuth;hydrochloride |
SMILES | O=[Bi].Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11323327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017131.14 |
25 g |
99.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017131.22 |
100 g |
249.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as skin protective's, thickeners, and absorbent agents. It act as a coloring agents in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-59-9 | |
261.437 | |
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N | |
6328152 | |
O=[Bi].Cl |
BiClHO | |
MFCD00010895 | |
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid | |
oxobismuth;hydrochloride |
Spécification
Bismuth(III) chloride oxide | |
7787-59-9 | |
Poudre | |
BiClHO | |
MFCD00010895 | |
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid | |
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N | |
oxobismuth;hydrochloride | |
6328152 | |
99.95% | |
2.15 |
(decomposition) | |
Marron | |
(Base des métaux) | |
BiOCl | |
14,1263 | |
Soluble in HCl,HNO3. Insoluble in water,alcohol. | |
O=[Bi].Cl | |
261.437 | |
260.43 | |
Odorless | |
7.72 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-122-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth(III) chloride oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only