Learn More
Oxyde de chlorure de bismuth(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313327
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
It is used as skin protective's, thickeners, and absorbent agents. It act as a coloring agents in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-59-9
Formule moléculaire BiClHO
Poids moléculaire (g/mol) 261.437
Numéro MDL MFCD00010895
Clé InChI BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
CID PubChem 6328152
Nom IUPAC oxobismuth;hydrochloride
SMILES O=[Bi].Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) chloride oxide
Point de fusion (decomposition)
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire BiOCl
Merck Index 14,1263
Informations sur la solubilité Soluble in HCl,HNO3. Insoluble in water,alcohol.
Poids de la formule 260.43
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 2.15
Densité 7.72 g/mL