Learn More
Bromure de bismuth(III), 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
125.63€ - 388.94€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-58-8 |
---|---|
Formule moléculaire | BiBr3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 448.692 |
Numéro MDL | MFCD00014195 |
Clé InChI | TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo |
CID PubChem | 82232 |
Nom IUPAC | tribromobismuthane |
SMILES | Br[Bi](Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017112.14 |
25 g |
125.63€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017112.22 |
100 g |
388.94€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It catalyzes the formation of cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-58-8 | |
448.692 | |
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K | |
82232 | |
Br[Bi](Br)Br |
BiBr3 | |
MFCD00014195 | |
bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
tribromobismuthane |
Spécification
453°C | |
218°C | |
Poudre | |
BiBr3 | |
bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo | |
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K | |
tribromobismuthane | |
82232 | |
Hygroscopic |
Bismuth(III) bromide | |
7787-58-8 | |
99% (metals basis) | |
MFCD00014195 | |
Decomposes in water. | |
Br[Bi](Br)Br | |
448.692 | |
448.71 | |
5.72 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-121-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Bismuth(III) bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .