Learn More
Bromure de bismuth(III), 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11373317
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
It catalyzes the formation of cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-58-8
Formule moléculaire BiBr3
Poids moléculaire (g/mol) 448.692
Numéro MDL MFCD00014195
Clé InChI TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
CID PubChem 82232
Nom IUPAC tribromobismuthane
SMILES Br[Bi](Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 453°C
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) bromide
Point de fusion 218°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 448.71
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.72