Learn More
2-éthylhexanoate bismuth, Thermo Scientific Chemicals
41.91€ - 482.40€
Identifiants chimiques
CAS | 67874-71-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H48BiO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 641.622 |
Numéro MDL | MFCD00043803 |
Clé InChI | MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt |
CID PubChem | 131857451 |
Nom IUPAC | bismuth ; acide 2-éthylhexanoïque |
SMILES | CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036710.06 |
5 g |
41.91€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036710.14 |
25 g |
147.74€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036710.22 |
100 g |
482.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bismuth 2-ethylhexanoate is used as an industrial lubricant and dessicant. It is also used for synthesizing of urethane foam, urethane coating and other urethane products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
67874-71-9 | |
641.622 | |
MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N | |
131857451 | |
CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi] |
C24H48BiO6 | |
MFCD00043803 | |
2-Ethylhexanoic acid bismuth salt | |
bismuth ; acide 2-éthylhexanoïque |
Spécification
Bismuth 2-ethylhexanoate | |
C24H48BiO6 | |
2-Ethylhexanoic acid bismuth salt | |
MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N | |
bismuth ; acide 2-éthylhexanoïque | |
131857451 | |
Liquide visqueux |
67874-71-9 | |
MFCD00043803 | |
Not miscible with water. | |
CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi] | |
641.622 | |
638.61 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H361
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 267-499-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Bismuth 2-ethylhexanoate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.