Learn More
2-éthylhexanoate bismuth, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364237
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Bismuth 2-ethylhexanoate is used as an industrial lubricant and dessicant. It is also used for synthesizing of urethane foam, urethane coating and other urethane products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67874-71-9
Formule moléculaire C24H48BiO6
Poids moléculaire (g/mol) 641.622
Numéro MDL MFCD00043803
Clé InChI MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
CID PubChem 131857451
Nom IUPAC bismuth ; acide 2-éthylhexanoïque
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth 2-ethylhexanoate
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Poids de la formule 638.61
Forme physique Liquide visqueux
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth 2-ethylhexanoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Bismuth 2-ethylhexanoate