Learn More
Bis(triméthylsiloxy)méthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
133.00€ - 430.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1873-88-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H21O2Si3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.498 |
Numéro MDL | MFCD00048000 |
Clé InChI | SWGZAKPJNWCPRY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane, bis trimethylsiloxy methylsilane, unii-rvy9659r8c, trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl, methyl-bis trimethylsilyloxy silicon, dsstox_cid_18795, methicone 20 cst, unii-6777u11mkt, methylpolysilicone, xiameter mhx-1107 fluid 20 cst |
CID PubChem | 6327366 |
Nom IUPAC | méthyl-bis(triméthylsilyloxy)silicium |
SMILES | C[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15457068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60586.AD |
50 mL |
133.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15467068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60586.AK |
250 mL |
430.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
Bis(trimethylsiloxy)methylsilane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bis(triméthylsiloxy)méthylsilane est une matière première importante et un intermédiaire utilisé en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Miscible avec l’acétone, l’éthanol et l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Conserver à température ambiante.
Identificadores de productos químicos
1873-88-7 | |
221.498 | |
SWGZAKPJNWCPRY-UHFFFAOYSA-N | |
6327366 | |
C[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C |
C7H21O2Si3 | |
MFCD00048000 | |
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane, bis trimethylsiloxy methylsilane, unii-rvy9659r8c, trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl, methyl-bis trimethylsilyloxy silicon, dsstox_cid_18795, methicone 20 cst, unii-6777u11mkt, methylpolysilicone, xiameter mhx-1107 fluid 20 cst | |
méthyl-bis(triméthylsilyloxy)silicium |
Especificaciones
142°C | |
1873-88-7 | |
[(CH3)3SiO]2SiHCH3 | |
UN1993 | |
22°C (72°F) | |
Miscible with acetone,ethanol,diethyl ether. Insoluble in water. | |
C[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C | |
221.498 | |
222.51 | |
1.382 |
Bis(trimethylsiloxy)methylsilane | |
C7H21O2Si3 | |
MFCD00048000 | |
1748455 | |
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane, bis trimethylsiloxy methylsilane, unii-rvy9659r8c, trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl, methyl-bis trimethylsilyloxy silicon, dsstox_cid_18795, methicone 20 cst, unii-6777u11mkt, methylpolysilicone, xiameter mhx-1107 fluid 20 cst | |
SWGZAKPJNWCPRY-UHFFFAOYSA-N | |
méthyl-bis(triméthylsilyloxy)silicium | |
6327366 | |
97% | |
0.819 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H225-H315-H319-H335
Highly flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 217-496-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only