Learn More
Bis(triméthylsiloxy)méthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15467068
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Bis(trimethylsiloxy)methylsilane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bis(triméthylsiloxy)méthylsilane est une matière première importante et un intermédiaire utilisé en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Miscible avec l’acétone, l’éthanol et l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1873-88-7
Formule moléculaire C7H21O2Si3
Poids moléculaire (g/mol) 221.498
Numéro MDL MFCD00048000
Clé InChI SWGZAKPJNWCPRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane, bis trimethylsiloxy methylsilane, unii-rvy9659r8c, trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl, methyl-bis trimethylsilyloxy silicon, dsstox_cid_18795, methicone 20 cst, unii-6777u11mkt, methylpolysilicone, xiameter mhx-1107 fluid 20 cst
CID PubChem 6327366
Nom IUPAC méthyl-bis(triméthylsilyloxy)silicium
SMILES C[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 142°C
Nom chimique ou matériau Bis(trimethylsiloxy)methylsilane
Quantité 250 mL
Formule linéaire [(CH3)3SiO]2SiHCH3
Numéro UN UN1993
Beilstein 1748455
Point d’éclair 22°C (72°F)
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,ethanol,diethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 222.51
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.382
Densité 0.819