Learn More
Bis(heptafluoroisopropyl)cétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
62.50€ - 231.00€
Identifiants chimiques
CAS | 813-44-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7F14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 366.054 |
Numéro MDL | MFCD00042087 |
Clé InChI | GRVMOMUDALILLH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bis perfluoroisopropyl ketone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl pentan-3-one, bis perfluorisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl ketone, 3-pentanone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl, perfluoroisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl methanone, cf3 2cfc o cf cf3 2, 3-hexanone, 1,1,1,2,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-2-trifluoromethyl, tert-butyl 2-oxo-1-pyrrolidinecarboxylat |
CID PubChem | 69941 |
Nom IUPAC | 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis(trifluorométhyl)pentan-3-one |
SMILES | C(=O)(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16708.03 |
1 g |
62.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11349345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16708.06 |
5 g |
231.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
813-44-5 | |
366.054 | |
GRVMOMUDALILLH-UHFFFAOYSA-N | |
69941 | |
C(=O)(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F |
C7F14O | |
MFCD00042087 | |
bis perfluoroisopropyl ketone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl pentan-3-one, bis perfluorisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl ketone, 3-pentanone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl, perfluoroisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl methanone, cf3 2cfc o cf cf3 2, 3-hexanone, 1,1,1,2,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-2-trifluoromethyl, tert-butyl 2-oxo-1-pyrrolidinecarboxylat | |
1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis(trifluorométhyl)pentan-3-one |
Spécification
Bis(heptafluoroisopropyl)ketone | |
1.661 | |
C7F14O | |
UN2810 | |
bis perfluoroisopropyl ketone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl pentan-3-one, bis perfluorisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl ketone, 3-pentanone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl, perfluoroisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl methanone, cf3 2cfc o cf cf3 2, 3-hexanone, 1,1,1,2,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-2-trifluoromethyl, tert-butyl 2-oxo-1-pyrrolidinecarboxylat | |
C(=O)(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F | |
366.054 | |
366.06 |
813-44-5 | |
72°C to 73°C | |
MFCD00042087 | |
1916532 | |
GRVMOMUDALILLH-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis(trifluorométhyl)pentan-3-one | |
69941 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-384-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only