Learn More
Bis(heptafluoroisopropyl)cétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339345
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 813-44-5
Formule moléculaire C7F14O
Poids moléculaire (g/mol) 366.054
Numéro MDL MFCD00042087
Clé InChI GRVMOMUDALILLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis perfluoroisopropyl ketone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl pentan-3-one, bis perfluorisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl ketone, 3-pentanone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl, perfluoroisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl methanone, cf3 2cfc o cf cf3 2, 3-hexanone, 1,1,1,2,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-2-trifluoromethyl, tert-butyl 2-oxo-1-pyrrolidinecarboxylat
CID PubChem 69941
Nom IUPAC 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis(trifluorométhyl)pentan-3-one
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(heptafluoroisopropyl)ketone
Densité 1.661
Point d’ébullition 72°C to 73°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1916532
Poids de la formule 366.06
Pourcentage de pureté 97%