Learn More
Bis[di-tert-butyl(4-diméthylaminophényl)phosphine]palladium(0), Pd 16,7 %, Thermo Scientific Chemicals
114.57€ - 365.82€
Identifiants chimiques
CAS | 1233717-68-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H56N2P2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 637.182 |
Numéro MDL | MFCD15071402 |
Clé InChI | SSPOQURGNAWORH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium 0, bis 4-n,n-dimethylamino phenyl di-t-butylphosphino palladium 0, bis 4-di-tert-butylphosphanyl-n,n-dimethylaniline palladium |
CID PubChem | 46900632 |
Nom IUPAC | 4-ditert-butylphosphanyl-N,N-diméthylaniline ; palladium |
SMILES | CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.[Pd] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15487135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046000.MD |
250 mg |
114.57€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15477135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046000.03 |
1 g |
365.82€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1233717-68-4 | |
637.182 | |
SSPOQURGNAWORH-UHFFFAOYSA-N | |
46900632 | |
CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.[Pd] |
C32H56N2P2Pd | |
MFCD15071402 | |
bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium 0, bis 4-n,n-dimethylamino phenyl di-t-butylphosphino palladium 0, bis 4-di-tert-butylphosphanyl-n,n-dimethylaniline palladium | |
4-ditert-butylphosphanyl-N,N-diméthylaniline ; palladium |
Spécification
Bis[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (0) | |
Blanc | |
MFCD15071402 | |
bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium 0, bis 4-n,n-dimethylamino phenyl di-t-butylphosphino palladium 0, bis 4-di-tert-butylphosphanyl-n,n-dimethylaniline palladium | |
SSPOQURGNAWORH-UHFFFAOYSA-N | |
4-ditert-butylphosphanyl-N,N-diméthylaniline ; palladium | |
46900632 | |
Pd 16.7% |
1233717-68-4 | |
C32H56N2P2Pd | |
Air Sensitive | |
Insoluble in water. | |
CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.[Pd] | |
637.182 | |
637.18 | |
Cristalline |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche