Learn More
Bis[di-tert-butyl(4-diméthylaminophényl)phosphine]palladium(0), Pd 16,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15477135
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1233717-68-4
Formule moléculaire C32H56N2P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 637.182
Numéro MDL MFCD15071402
Clé InChI SSPOQURGNAWORH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium 0, bis 4-n,n-dimethylamino phenyl di-t-butylphosphino palladium 0, bis 4-di-tert-butylphosphanyl-n,n-dimethylaniline palladium
CID PubChem 46900632
Nom IUPAC 4-ditert-butylphosphanyl-N,N-diméthylaniline ; palladium
SMILES CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.[Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (0)
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 637.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 16,7 %
Forme physique Cristalline