Learn More
Acide biphényl-3-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.40€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5122-95-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H11BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.028 |
Numéro MDL | MFCD01318102 |
Clé InChI | GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-biphenylboronic acid, biphenyl-3-boronic acid, 1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, biphenyl-3-ylboronic acid, 3-phenylphenyl boranediol, 3-phenylphenyl boronic acid, 3-biphenyl boronic acid, 3-phenylbenzeneboronic acid, 3-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenyl-3-yl boronic acid |
CID PubChem | 2734315 |
Nom IUPAC | acide (3-phénylphényl)boronique |
SMILES | B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC=C2)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368496
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17552.03 |
1 g |
36.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378496
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17552.06 |
5 g |
107.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a biological reagent used as a boronate-assisted fluorogenic chemosensor. It is evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors. It is a reactant involved in coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide and direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un réactif biologique utilisé comme chémorécepteur fluorogénique assisté par boronate. Il est évalué pour l’activité pharmacologique comme les inhibiteurs de l’hydrolase d’amides d’acides gras. Il s’agit d’un réactif impliqué dans le couplage avec le cyanate de potassium, les quinones ou le N-hydroxyphtalimide marqué fluoreux et l’arylation directe C-H des hétérocycles déficients en électrons.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
5122-95-2 | |
198.028 | |
GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N | |
2734315 | |
B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC=C2)(O)O |
C12H11BO2 | |
MFCD01318102 | |
3-biphenylboronic acid, biphenyl-3-boronic acid, 1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, biphenyl-3-ylboronic acid, 3-phenylphenyl boranediol, 3-phenylphenyl boronic acid, 3-biphenyl boronic acid, 3-phenylbenzeneboronic acid, 3-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenyl-3-yl boronic acid | |
acide (3-phénylphényl)boronique |
Spécification
Biphenyl-3-boronic acid | |
206°C to 211°C | |
C12H11BO2 | |
2836311 | |
Insoluble in water. | |
B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC=C2)(O)O | |
198.028 | |
198.03 |
5122-95-2 | |
Odorless | |
MFCD01318102 | |
3-biphenylboronic acid, biphenyl-3-boronic acid, 1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, biphenyl-3-ylboronic acid, 3-phenylphenyl boranediol, 3-phenylphenyl boronic acid, 3-biphenyl boronic acid, 3-phenylbenzeneboronic acid, 3-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenyl-3-yl boronic acid | |
GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N | |
acide (3-phénylphényl)boronique | |
2734315 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only