Learn More
Acide biphényl-3-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378496
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It is a biological reagent used as a boronate-assisted fluorogenic chemosensor. It is evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors. It is a reactant involved in coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide and direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif biologique utilisé comme chémorécepteur fluorogénique assisté par boronate. Il est évalué pour l’activité pharmacologique comme les inhibiteurs de l’hydrolase d’amides d’acides gras. Il s’agit d’un réactif impliqué dans le couplage avec le cyanate de potassium, les quinones ou le N-hydroxyphtalimide marqué fluoreux et l’arylation directe C-H des hétérocycles déficients en électrons.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5122-95-2
Formule moléculaire C12H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 198.028
Numéro MDL MFCD01318102
Clé InChI GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-biphenylboronic acid, biphenyl-3-boronic acid, 1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, biphenyl-3-ylboronic acid, 3-phenylphenyl boranediol, 3-phenylphenyl boronic acid, 3-biphenyl boronic acid, 3-phenylbenzeneboronic acid, 3-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenyl-3-yl boronic acid
CID PubChem 2734315
Nom IUPAC acide (3-phénylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC=C2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-3-boronic acid
Point de fusion 206°C to 211°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2836311
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 198.03
Pourcentage de pureté 98%