Learn More
Agilent BioTek Systèmes complets de vidange directe des déchets
S’écoule dans l’évier, pas dans les flacons
7982.00€
Spécification
Comprend | Module de vidange directe (115 V/230 V), pompe à vide standard ou à haut débit, tubulure, support pour deux flacons de 4 L |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système de laveur de microplaques Biotek séries 405 et 406, Agilent BioTek 406 Series Microplate Washer System |
Description
- Compatible avec les systèmes de laveurs de microplaque Agilent BioTek 405et 406 Series
- Élimine la nécessité de manipuler et vider des flacons de déchets
- Permet d’économiser de l’espace sur la paillasse
Spécification
Module de vidange directe (115 V/230 V), pompe à vide standard ou à haut débit, tubulure, support pour deux flacons de 4 L | |
Système de laveur de microplaques Biotek séries 405 et 406, Agilent BioTek 406 Series Microplate Washer System |