Learn More
Agilent BioTek Systèmes complets de vidange directe des déchets
S’écoule dans l’évier, pas dans les flacons
Marque: Agilent BioTek 1170562-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compatible avec les systèmes de laveurs de microplaques Agilent BioTek séries 405 et 406
- Élimine la nécessité de manipuler et vider des flacons de déchets
- Permet d’économiser de l’espace sur la paillasse
Spécification
Module de vidange directe (115 V/230 V), pompe à vide standard ou à haut débit, tubulure, support pour deux flacons de 4 L | |
Système de lavage de microplaque Agilent BioTek série 406 |