Learn More
Cole-Parmer™ Agitateurs biologiques
Les agitateurs biologiques Techne™ se composent d'une plateforme d'agitateur en acier inoxydable avec des marquages pour les récipients de culture et sont conçus pour les environnements d’incubation jusqu’à 40°C et 95% d’humidité.
2458.94€ - 4241.34€
Spécification
Vitesse | 0 à 80 tr/min |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
Tension | 110/230 V |
Puissance | 2 W |
Hauteur (impériale) | 3.5 in. |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Positions d’agitation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Positions d’agitation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11553789
|
Cole-Parmer™
21837-03 |
MCS-104S | 1 L | 4 |
2766.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11533789
|
Cole-Parmer™
21837-01 |
MCS-102L | 500 mL | 2 |
2458.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11543789
|
Cole-Parmer™
21837-02 |
MCS-104L | 5 L | 4 |
2822.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12987276
|
Cole-Parmer™
21837-04 |
MCS-104XL | 1 L | 4 |
4241.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Plage de vitesses allant de 0 à 80 tr/min.
- Démarrage et arrêt doux pour une accélération et une décélération lentes
- Option de réglage d'intervalle
Spécification
0 à 80 tr/min | |
110/230 V | |
3.5 in. | |
230/110 V, 50/60 Hz, 2 W | |
Agitateur biologique |
Acier inoxydable | |
2 W | |
90 mm | |
50/60 Hz |