Learn More
Cole-Parmer™ Agitateurs biologiques
Les agitateurs biologiques Techne™ se composent d'une plateforme d'agitateur en acier inoxydable avec des marquages pour les récipients de culture et sont conçus pour les environnements d’incubation jusqu’à 40°C et 95% d’humidité.
Marque:  Cole-Parmer™ 21837-02
2681.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11543789
  • 2822.48€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’agitation douce facilite l’adhérence et favorise la croissance cellulaire. Le contrôle de l’accélération électronique à démarrage progressif empêche les turbulences et minimise ainsi les dommages cellulaires. L’agitation par intervalle avec des durées “ON-OFF” variables améliore le taux de fixation des cellules, tandis que l’agitation continue d’être contrôlée jusqu’à 80 tr/min. Toutes les unités peuvent être utilisées dans un incubateur ou dans une pièce chaude. Les récipients de culture sont fabriqués en verre borosilicaté siliconé, afin de minimiser l’adhérence cellulaire aux récipients. Alimentation électrique de 230 V, 50 Hz, 2 W. Conçue pour la culture de cellules sur microbilles microporteuses. Ce système peut également être utilisé pour les techniques de culture cellulaire en suspension.
Spécification
Spécification
0 à 80 tr/min
Acier inoxydable
110/230 V
90 x 395 x 495 mm (H x l x P)
90 mm
395 mm
50/60 Hz
20 secondes d’accélération / de décélération
6,1 kg
4
5 L
2 W
3.5 in.
15.6 in.
230/110 V, 50/60 Hz, 2 W
MCS-104L
Agitateur biologique
7,1 kg