Learn More
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Indigo™
Possède des doigts texturés pour une meilleure préhension. Les gants stériles en nitrile Nitritex™ BioClean Indigo™ sont des gants sans latex traités pour assurer la compatibilité de classe 4 de l’ISO. Ils résistent à une large gamme de produits chimiques et possèdent d’excellentes propriétés antistatiques.
403.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006, ASTM D6978-05 |
---|---|
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Couleur | Violet |
Jetable | Oui |
Finition externe | Texturé |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15208218
|
Nitritex™
BNPLS9090 |
9 | |||||||
15218218
|
Nitritex™
BNPLS1010 |
10 |
403.00€
200 paires |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15268208
|
Nitritex™
BNPLS5055 |
5,5 |
403.00€
200 paires |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15278208
|
Nitritex™
BNPLS6065 |
6,5 |
403.00€
200 paires |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15288208
|
Nitritex™
BNPLS7075 |
7,5 | |||||||
15298208
|
Nitritex™
BNPLS8085 |
8,5 |
403.00€
200 paires |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistent à une large gamme de produits chimiques
- Doigts texturés pour une meilleure préhension
- Sans poudre ni latex
- Excellentes propriétés antistatiques
- Manchette à bord roulé
- Emballage EasyTear™ non particulier
Spécification
ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006, ASTM D6978-05 | |
Violet | |
Texturé | |
Ambidextre | |
Nitrile | |
Stérile | |
Produits chimiques | |
300 mm |
Class 10 (ISO 4) | |
Oui | |
BPF de l'UE, classe A | |
Oui | |
Sans poudre | |
À bord roulé | |
12 po |