Learn More
Nitritex™ Gants stériles en nitrile BioClean Indigo™
Code produit. 15288208
Click to view available options
Dimensions:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Possède des doigts texturés pour une meilleure préhension. Les gants stériles en nitrile Nitritex™ BioClean Indigo™ sont des gants sans latex traités pour assurer la compatibilité de classe 4 de l’ISO. Ils résistent à une large gamme de produits chimiques et possèdent d’excellentes propriétés antistatiques.
  • Résistent à une large gamme de produits chimiques
  • Doigts texturés pour une meilleure préhension
  • Sans poudre ni latex
  • Excellentes propriétés antistatiques
  • Manchette à bord roulé
  • Emballage EasyTear™ non particulier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006, ASTM D6978-05
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Couleur Violet
Jetable Oui
Finition externe Bout des doigts texturé
Qualité BPF de l'UE, classe A
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle BNPLS7075
Type d’emballage EasyTear™
Quantité Une paire par portefeuille intérieur en PE ; un portefeuille par pochette EasyTear PE scellée ; 10 sachets par sac extérieur en PE scellé ; 20 sacs extérieurs par carton doublé (200 paires)
Résistant à Produits chimiques
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 300 mm