Learn More
Ansell™ Surchaussures pour salle blanche ESD BioClean™
Les surchaussures antistatiques pour salle blanche ESD Ansell™ BioClean™ sont dotées d’une bande conductrice non adhésive qui offre des propriétés antistatiques lorsqu’elles sont portées conformément aux instructions.
572.00€ - 686.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène, polyester, nylon |
---|---|
Latex Free | Non |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stériles |
Type de bouchon | Élastiquées |
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15288248
|
Ansell™
ESD016W |
406 mm (16 po) | Blanc |
572.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15298248
|
Ansell™
ESD018W |
457 mm (18 po) | blanc |
686.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15208258
|
Ansell™
ESD018B |
457 mm (18 po) | Blue |
686.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Bande conductrice non adhésive
- Propriétés ESD
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2015
- Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 5 certifié NEBB.
- Chaussure : Polypropylène non-tissé non-lié
- Bande : Fil de filaments de polyester (96 %) avec fil de filaments de carbone en nylon conducteur (4 %)
- Conductivité : Toujours en dessous de 35 mégohm
Spécification
Polypropylène, polyester, nylon | |
Oui | |
Élastiquées | |
100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton (1000 pièces) | |
Sur-chaussures pour salle blanche |
Non | |
Non stériles | |
0,08 mm | |
170 mm |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40 °°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.