Learn More
Ansell™ Surchaussures pour salle blanche ESD BioClean™
Click to view available options
Dimensions:
406 mm (16 po)
457 mm (18 po)
Couleur:
Blanc
Blue
Description
- Bande conductrice non adhésive
- Propriétés ESD
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2015
- Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 5 certifié NEBB.
- Chaussure : Polypropylène non-tissé non-lié
- Bande : Fil de filaments de polyester (96 %) avec fil de filaments de carbone en nylon conducteur (4 %)
- Conductivité : Toujours en dessous de 35 mégohm
Spécification
Spécification
Dimensions | 457 mm (18 po) |
Matériau | Polypropylène, polyester, nylon |
Latex Free | Non |
Couleur | Blue |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Type de bouchon | Élastiquées |
Épaisseur | 0,08 mm |
Quantité d’emballage | 100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton (1000 pièces) |
Longueur (métrique) | 457 mm |
Afficher plus |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40 °°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.