Learn More
Ansell Surchaussures jetables BioClean™ Durableu BDBO
Les surchaussures jetables et durables BDBO Ansell™ BioClean™ offrent une protection et une durabilité exceptionnelles.
243.00€ - 264.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Latex Free | Non |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Description
- Résiste aux déchirures, aux rayures et aux abrasions
- Faibles niveaux de relargage de particules
- Résistant à une large gamme de produits chimiques liquides
- Haute résistance à la traction
- Antidérapant
- Polypropylène non tissé non lié (38 gsm)/laminé de polyéthylène moulé (64 gsm)
Spécification
PP | |
Bleu | |
Non stérile | |
50 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet en intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; huit sachets extérieurs par carton doublé (400 pièces). | |
Surchaussures |
Non | |
Oui | |
Fabriqué dans un établissement avec certifications ISO 9001:2015. | |
400/Cs. |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.