Learn More
Ansell Surchaussures jetables BioClean™ Durableu BDBO
Click to view available options
Dimensions:
356 mm (14 po)
406 mm (16 po)
Description
- Résiste aux déchirures, aux rayures et aux abrasions
- Faibles niveaux de relargage de particules
- Résistant à une large gamme de produits chimiques liquides
- Haute résistance à la traction
- Antidérapant
- Polypropylène non tissé non lié (38 gsm)/laminé de polyéthylène moulé (64 gsm)
Spécification
Spécification
Dimensions | 356 mm (14 po) |
Matériau | PP |
Latex Free | Non |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | Fabriqué dans un établissement avec certifications ISO 9001:2015. |
Quantité d’emballage | 50 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet en intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; huit sachets extérieurs par carton doublé (400 pièces). |
Type d’emballage | 400/Cs. |
Type de produit | Surchaussures |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.