Learn More
Acrylamide / bisacrylamide39:1, solution de 40 %, Thermo Scientific Chemicals
81.90€ - 144.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acrylamide/Bisacrylamide 39:1 |
---|---|
Forme physique | Liquide |
Concentration | 40% soln |
Couleur | Incolore |
Numéro UN | UN3426 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15495579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63323.AP |
500 mL |
81.90€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63323.K2 |
1 L |
144.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acrylamide is used for sequencing gels and separation of proteins, used in protein and nucleic acid electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acrylamide est utilisé pour le séquençage des gels et la séparation des protéines, utilisés dans l’électrophorèse des protéines et des acides nucléiques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Acrylamide/Bisacrylamide 39:1 | |
40% soln | |
UN3426 |
Liquide | |
Incolore | |
Fully miscible in water. |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H340-H350-H372-H361-H302-H315-H319-H317
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H340-H350-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLUTION D’ACRYLAMIDE
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only