Learn More
Acrylamide / bisacrylamide39:1, solution de 40 %, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63323.K2
Code produit. 15405589
  • 144.00€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Acrylamide is used for sequencing gels and separation of proteins, used in protein and nucleic acid electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylamide est utilisé pour le séquençage des gels et la séparation des protéines, utilisés dans l’électrophorèse des protéines et des acides nucléiques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Acrylamide/Bisacrylamide 39:1
40% soln
1 L
Fully miscible in water.
Liquide
Incolore
UN3426