Learn More
Sel de sodium écarlate Biebrich, Thermo Scientific Chemicals
24.70€ - 59.90€
Identifiants chimiques
CAS | 4196-99-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C22H14N4Na2O7S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 556.47 |
Numéro MDL | MFCD00003891 |
Clé InChI | YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L |
Synonyme | C.I. 26905; Acid Red 66 |
CID PubChem | 16219040 |
Nom IUPAC | disodium 2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalène-1-ylidène]hydrazine-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophényl)diazène-1-yl]benzène-1-sulfonate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15496989
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65603.14 |
25 g |
24.70€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15406999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65603.22 |
100 g |
59.90€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4196-99-0 | |
556.47 | |
YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L | |
16219040 | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O |
C22H14N4Na2O7S2 | |
MFCD00003891 | |
C.I. 26905; Acid Red 66 | |
disodium 2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalène-1-ylidène]hydrazine-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophényl)diazène-1-yl]benzène-1-sulfonate |
Spécification
Biebrich Scarlet sodium salt | |
4196-99-0 | |
MFCD00003891 | |
C.I. 26905; Acid Red 66 | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O | |
556.47 | |
556.49 | |
300°C (572°F) |
181°C to 188°C | |
C22H14N4Na2O7S2 | |
3883900 | |
YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L | |
disodium 2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalène-1-ylidène]hydrazine-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophényl)diazène-1-yl]benzène-1-sulfonate | |
16219040 | |
Marron à rouge | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-084-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only