Learn More
Sel de sodium écarlate Biebrich, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15406999
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4196-99-0
Formule moléculaire C22H14N4Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 556.47
Numéro MDL MFCD00003891
Clé InChI YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L
Synonyme C.I. 26905; Acid Red 66
CID PubChem 16219040
Nom IUPAC disodium 2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalène-1-ylidène]hydrazine-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatophényl)diazène-1-yl]benzène-1-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Biebrich Scarlet sodium salt
Point de fusion 181°C to 188°C
Beilstein 3883900
Poids de la formule 556.49
Couleur Marron à rouge
Quantité 100 g
Point d’éclair 300°C (572°F)
Forme physique Poudre