Learn More
Bicarbonate, solution tampon d’1M, pH 8,5, Thermo Scientific™
52.20€ - 66.50€
Identifiants chimiques
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CHNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.01 |
Numéro MDL | MFCD00003528 |
Clé InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
Nom IUPAC | sodium ; carbonate d’hydrogène |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32139 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
516892 | |
sodium ; carbonate d’hydrogène |
Spécification
Bicarbonate buffer soln. | |
1 M | |
Liquide | |
MFCD00003528 | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 |
144-55-8 | |
8.5 | |
CHNaO3 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; carbonate d’hydrogène | |
516892 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicarbonate, solution tampon d’1M, pH 8,5, Thermo Scientific™