Learn More
Bicarbonate, solution tampon d’1M, pH 8,5, Thermo Scientific™ Code produit.: 15432929
Bicarbonate, solution tampon d’1M, pH 8,5, Thermo Scientific™
Code produit. 15432929
500 mL
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Code produit. 15432929
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60092.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bicarbonate buffer soln.
Concentration 1 M
pH 8.5
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicarbonate, solution tampon d’1M, pH 8,5, Thermo Scientific™ >