Learn More
beta-Propiolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
56.10€ - 437.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57-57-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.06 |
Numéro MDL | MFCD00005169 |
Clé InChI | VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton |
CID PubChem | 2365 |
ChEBI | CHEBI:49073 |
Nom IUPAC | oxétane-2-one |
SMILES | O=C1CCO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23197.03 |
1 g |
56.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23197.06 |
5 g |
148.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23197.14 |
25 g |
437.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Beta-Propiolactone is widely used as a sterilizing and sporicidal agent, which is used to sterilize blood plasma, vaccines, tissue grafts, surgical instruments and enzymes. It finds an application in the manufacturing of acrylic acid and its esters. It is utilized as an intermediate in the synthesis of synthetic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa bêta-propiolactone est largement utilisée comme agent stérilisant et sporicide, qui est utilisé pour stériliser le plasma sanguin, les vaccins, les greffes de tissus, les instruments chirurgicaux et les enzymes. Il est utilisé dans la fabrication de l’acide acrylique et de ses esters. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse de composés synthétiques.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et des solvants organiques.
Remarques
Matériau inflammable. Doit être stocké dans une armoire ou une salle de stockage de sécurité séparée. Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’inflammation.
Identifiants chimiques
57-57-8 | |
72.06 | |
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N | |
2365 | |
oxétane-2-one |
C3H4O2 | |
MFCD00005169 | |
beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton | |
CHEBI:49073 | |
O=C1CCO1 |
Spécification
beta-Propiolactone | |
-34°C | |
161°C to 163°C | |
0.97 | |
1.413 | |
UN3382 | |
14,7820 | |
Miscible with water and organic solvents. | |
O=C1CCO1 | |
72.06 | |
CHEBI:49073 | |
97% |
57-57-8 | |
1.146 | |
70°C (158°F) | |
C3H4O2 | |
MFCD00005169 | |
Moisture sensitive | |
beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton | |
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N | |
oxétane-2-one | |
2365 | |
72.06 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H330-H350-H227-H315-H319
Mortel par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Liquide combustible.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P271-P280i-P281-P284-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H330-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE TOXIQUE PAR INHALATION, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-340-1
missing translation for 'rtecsNumber' : RQ7350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : −30° à −10°C
RUO – Research Use Only