Learn More
beta-Propiolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Beta-Propiolactone is widely used as a sterilizing and sporicidal agent, which is used to sterilize blood plasma, vaccines, tissue grafts, surgical instruments and enzymes. It finds an application in the manufacturing of acrylic acid and its esters. It is utilized as an intermediate in the synthesis of synthetic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bêta-propiolactone est largement utilisée comme agent stérilisant et sporicide, qui est utilisé pour stériliser le plasma sanguin, les vaccins, les greffes de tissus, les instruments chirurgicaux et les enzymes. Il est utilisé dans la fabrication de l’acide acrylique et de ses esters. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse de composés synthétiques.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et des solvants organiques.
Remarques
Matériau inflammable. Doit être stocké dans une armoire ou une salle de stockage de sécurité séparée. Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’inflammation.
La bêta-propiolactone est largement utilisée comme agent stérilisant et sporicide, qui est utilisé pour stériliser le plasma sanguin, les vaccins, les greffes de tissus, les instruments chirurgicaux et les enzymes. Il est utilisé dans la fabrication de l’acide acrylique et de ses esters. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse de composés synthétiques.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et des solvants organiques.
Remarques
Matériau inflammable. Doit être stocké dans une armoire ou une salle de stockage de sécurité séparée. Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’inflammation.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | beta-Propiolactone |
Point de fusion | -34°C |
Densité | 1.146 |
Point d’ébullition | 161°C to 163°C |
Point d’éclair | 70°C (158°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 0.97 |
Indice de réfraction | 1.413 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3382 |
Sensibilité | Moisture sensitive |